Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
InChI key
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 95% |
| application(s) environmental | application(s) cosmetics | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay 95% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylnaphthalene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?