Przejdź do
45840
Acetic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
EC Number:
203-564-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
385737
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
629 °F
expl. lim.
10.3 %
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
density
1.08 g/mL (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic anhydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-24-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)