Przejdź do
45896
Geranyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.8 (vs air)
vapor pressure
0.07 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.461 (lit.), n20/D 1.462
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChI key
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LIFH446660BEW250902W250910
description
analytical standard
description
-
description
FCC
description
natural, FCC
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
400, 300
grade
analytical standard
grade
-
grade
Halal, Kosher
grade
natural, Kosher, Halal
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geranyl acetate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)