Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.15 (vs air)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 37.7 °C)
autoignition temp.
878 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3
InChI key
FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3-Trimethylbenzene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
526-73-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?