Przejdź do
45948
2,3-Dichlorotoluene
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.03
EC Number:
251-203-8
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2412384
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
mp
6 °C (lit.)
density
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)