Przejdź do
45983
Acetonitrile
≥98.0%, analytical standard, suitable for gas chromatography (GC), HPLC
Synonim(y):
Cyanomethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031501
UNSPSC Code:
12191502
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, analytical standard
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AX01523444234881M
description
analytical standard
description
anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
description
suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
description
suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
DNA synthesis: suitable, cDNA synthesis: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, HPLC-GC: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
cannabis testing
general analytical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
anhydrous, biotech. grade
grade
-
grade
HPLC grade
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)