Przejdź do
46022
Pentyl acetate
≥98.5% (GC), puriss. p.a.
Synonim(y):
Amyl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-047-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744753
Assay:
≥98.5% (GC)
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pentyl acetate, puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥98.5% (GC)
autoignition temp.
680 °F
impurities
≤1% isopentyl acetate
refractive index
n20/D 1.402 (lit.), n20/D 1.403
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
ester
SMILES string
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentyl acetate is a straight chain ester. It is an odorant and its odor threshold has been evaluated by sensory panel methods. High pressure phase behavior of type I has been reported for its binary mixtures with CO2. Solubility of these solvent mixtures was observed to increase with the rise in temperature at constant pressure.
Application
Pentyl acetate may be used as odorant to compose the library of odorants to evaluate the responses of olfactory sensory neurons (OSNs) to various odorants (having different structures and odors).
Banana essence. Used as test odorant in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10958466962W504009
description
puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
description
99%
description
analytical standard
description
≥99%, FG
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
analytical standard
grade
Halal, FG
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
mp
−100 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentyl acetate
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)