Przejdź do
46035
Bromadiolon
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Bromodiolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
789,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H23BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-205-9
Beilstein/REAXYS Number:
1335336
MDL number:
eCl@ss:
25140904
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)c4ccc(cc4)-c5ccc(Br)cc5
InChI
1S/C30H23BrO4/c31-23-16-14-20(15-17-23)19-10-12-22(13-11-19)26(32)18-25(21-6-2-1-3-7-21)28-29(33)24-8-4-5-9-27(24)35-30(28)34/h1-17,25-26,32-33H,18H2
InChI key
OWNRRUFOJXFKCU-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromadiolon is an anticoagulant rodenticide, widely used for controlling rodent population.
Application
Bromadiolon may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological matrices using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46036Y0001653Y0000155
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
28772-56-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)