Przejdź do
46138
Triadimenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.76
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-537-6
Beilstein/REAXYS Number:
616470
MDL number:
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
description
mixture of diastereomers A and B
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
InChI key
BAZVSMNPJJMILC-UHFFFAOYSA-N
General description
Triadimenol is classified under the triazole family of compounds. It is widely employed as a fungicide.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Triadimenol may be used as a reference standard for the determination of triadimenol in:
  • Honey by supercritical fluid extraction (SFE) followed by capillary gas chromatography (GC) combined with electron-capture detection (ECD) as well as GC with mass spectrometry (MS) in selected ion monitoring mode (SIM).
  • Cereals and dry animal feed by GC equipped with triple quadrupole tandem mass spectrometry (MS/MS).
  • Plant foodstuffs by GC-ECD, GC with nitrogen phosphorus detector (NPD) and electron impact ionization (EI) GC-MS.
  • Apple juice by matrix solid-phase dispersion (MSPD) with GC-MS detection.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38878
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
Quality Level
100
Quality Level
300
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triadimenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55219-65-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)