Przejdź do
46209
Picric acid solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,4,6-Trinitrophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
952,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.10
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
423400
MDL number:
eCl@ss:
25140904
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6744
description
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
description
1.3% in H2O (saturated)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
hematology
histology
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picric acid solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)