Przejdź do
46282
4-Chloro-2-methylaniline
analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-o-toluidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-441-6
Beilstein/REAXYS Number:
878505
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-Chloro-2-methylaniline may be used as a reference standard in the determination of 4-chloro-2-methylaniline in water samples by liquid-liquid extraction with two-trap tandem system followed by high-performance liquid chromatography (HPLC).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Disclaimer
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
95-69-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)