Przejdź do
46286
Flurtamone
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-(Methylamino)-2-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-furanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7543933
eCl@ss:
25140904
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC1=C(C(=O)C(O1)c2ccccc2)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F3NO2/c1-22-17-14(12-8-5-9-13(10-12)18(19,20)21)15(23)16(24-17)11-6-3-2-4-7-11/h2-10,16,22H,1H3
InChI key
NYRMIJKDBAQCHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Flurtamone is a pre- and post-emergence herbicide, used for the control of broadleaved and grass weeds in soybeans, cotton, peas, groundnuts and sunflower cultivation at pre-plant stage. Its mode of action involves the blocking of carotenoid biosynthesis in weeds via inhibiting the phytoene desaturase.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Flurtamone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using ultra-performance liquid chromatography (UPLC) coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM46286
Flurtamone PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46286
Flurtamone
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
Quality Level
100
Quality Level
300
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
Limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flurtamone
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)