Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł |
Informacje o tej pozycji
416,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
protect from light, under inert gas (argon)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1
InChI key
INISTDXBRIBGOC-XMMISQBUSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥97 atom % 13C, ≥90 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon) |
| format neat | format - | format - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) protein expression: suitable, bio NMR: suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage condition protect from light, under inert gas (argon) | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under τ-Fluvalinate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
102851-06-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?