Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
352,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Fc1ccc2N=C(N(C(=O)c2c1)c3ccc(Cl)cc3Cl)n4cncn4
InChI
1S/C16H8Cl2FN5O/c17-9-1-4-14(12(18)5-9)24-15(25)11-6-10(19)2-3-13(11)22-16(24)23-8-20-7-21-23/h1-8H
InChI key
IJJVMEJXYNJXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format - | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluquinconazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
136426-54-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?