Przejdź do
46356
Canamycin A disulfate salt hydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Kanamycin A disulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36N4O11 · 2H2SO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
680.66 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
5326842
eCl@ss:
25140904
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.2H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;2*1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;2*(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;;/m1../s1
InChI key
OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K1876700318P700319P
description
VETRANAL®, analytical standard
description
aminoglycoside antibiotic
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Should I reconstitute this product in DMSO?
    1 answer
    1. This material is soluble in water at 10 mg/mL. The solubility in DMSO has not been investigated.