Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
498,00 zł
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
162-168 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description VETRANAL®, analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... AR(367) | Gene Information human ... AR(367) | Gene Information human ... AR(367) | Gene Information human ... AR(367) |
| mp 162-168 °C (lit.) | mp 162-168 °C (lit.) | mp 162-168 °C (lit.) | mp 162-168 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 17α-Methyltestosterone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?