Przejdź do
46473
Morantel tartrate hydrate
VETRANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O6S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.42 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-481-5
Beilstein/REAXYS Number:
8739506
MDL number:
eCl@ss:
25140904
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCCN=C1\C=C\c2sccc2C
InChI
1S/C12H16N2S.C4H6O6.H2O/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/b5-4+;;/t;1-,2-;/m.1./s1
InChI key
XMDWLUCAURURDF-CIIIEQSVSA-N
General description
Chemical structure: tetrahydropyrimidine
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15841058102832312
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BioUltra, 1.5 M in H2O
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (perchloric acid titration)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)