Przejdź do
46640
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥98.5% (HPLC)
Synonim(y):
4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt, 7-Fluorobenz-2,1,3-oxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, Ammonium 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonate, SBD-F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3FN2O4S · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.19
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5199564
Assay:
≥98.5% (HPLC)
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
fluorescence
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
InChI key
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent probe for thiols and pre-column labeling of biological thiols for HPLC
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F43831041710416
description
derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥98.5% (HPLC)
description
≥98%
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
description
technical, ≥90% (NT)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
quality
LiChropur™
quality
-
quality
-
quality
-
technique(s)
ion chromatography: suitable, LC/MS: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
fluorescence
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)