Przejdź do
47582
Hydrogen fluoride
>99.9%
Synonim(y):
Hydrofluoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.01
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-634-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>99.9%
impurities
≤0.05% water
SMILES string
F
Packaging
Cylinder with net ~4.4 kg
Other Notes
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)