Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 554,00 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
solid
optical activity
[α]20/D +53±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
impurities
5-12% water
color
white to off-white
SMILES string
O.OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);1H2/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
InChI key
BGHPCEJXDOGRGW-KSSASCOMSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (titration) | description analytical standard | description ≥99% (HPLC) | description BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| assay ≥97% (titration) | assay ≥95.0% (TLC), ≥97% (titration) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form powder | form crystals |
| impurities 5-12% water | impurities - | impurities - | impurities insoluble matter, passes filter test |
| color white to off-white | color - | color white | color white |
| optical activity [α]20/D +53±2°, 5 hr, c = 10% in H2O | optical activity [α]/D 53.0±2.0°, 5 hr, c = 10 in H2O | optical activity [α]20/D 18.2 to 19.4 °, c = 4% (w/v) in water | optical activity [α]20/D +20.0±1°, 10 hr, c = 10% in H2O |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galacturonic acid monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?