Przejdź do
48975
Gliotoxin from Gliocladium fimbriatum
≥98.0% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.39
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
50675
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)[C@]23CC4=CC=C[C@H](O)[C@H]4N2C(=O)[C@@]1(CO)SS3
InChI
1S/C13H14N2O4S2/c1-14-10(18)12-5-7-3-2-4-8(17)9(7)15(12)11(19)13(14,6-16)21-20-12/h2-4,8-9,16-17H,5-6H2,1H3/t8-,9-,12+,13+/m0/s1
InChI key
FIVPIPIDMRVLAY-RBJBARPLSA-N
General description
Chemical structure: epipolythiodioxopiperazine
Application
Noncompetitive inhibitor of the chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome in vitro.
Other Notes
Antiphagocytic and immunomodulating agent which acts by blocking membrane thiol groups
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)