Przejdź do
49161
D-(+)-Glucose monohydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Dextrosum (Glucosum) monohydricum, Dextrose monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-914-5
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
MDL number:
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
form
powder
color
white
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Application
  • Effects of mammalian blood with different glucose levels on reproduction, growth and survival of the southern medicinal leech, Hirudo verbana Carena, 1820.: This study explores the effects of varying glucose levels in mammalian blood on the reproduction, growth, and survival of the medicinal leech. The research highlights the role of D-(+)-Glucose monohydrate in biological systems and its potential applications in aquaculture and biomedical research. (Karataş et al., 2022).
  • Evaluation of the variations in chemical and microbiological properties of the sourdoughs produced with selected lactic acid bacteria strains during fermentation.: This research evaluates the chemical and microbiological changes in sourdoughs fermented with specific lactic acid bacteria, with a focus on the role of D-(+)-Glucose monohydrate in the fermentation process. The findings are significant for the food industry, particularly in the production of high-quality sourdough bread. (Boyaci Gunduz et al., 2022).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49159Y0001745D9559
description
tested according to Ph. Eur.
description
≥99.0%, suitable for microbiology
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
-
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
color
white
color
-
color
-
color
white
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose monohydrate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)