Przejdź do
49574
Extraction Medium Stock Solution
acc. to DIN EN ISO 9377-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
604,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113319
EC Number:
205-563-8
NACRES:
NA.21
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
Physical form
contains n-Decane und n-Tetracontane as internal standard, in n-Heptane
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1295870861800091
USP
USP
1800091
Tetracontane
description
acc. to DIN EN ISO 9377-2
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
application(s)
environmental
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
petroleum
application(s)
pharmaceutical small molecule
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Quali sono le concentrazioni in mg/L di n decano e n tetracontano?
    1 answer
    1. The concentrations of n-decane and n-tetracontane may vary slightly from batch to batch. According to DIN EN ISO 9377-2, the prescribed concentration is approximately 20 mg/L in heptane for n-tetracontane and approximately 15 mg/L in heptane for n-decane. This standard is primarily used for identifying the gas chromatography retention time window for hydrocarbons between n-decane and n-tetracontane, and the exact concentrations are not quantified for each batch.