Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł |
Informacje o tej pozycji
516,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]/D -25±6°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ~2:1
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.934 g/mL at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥95.0% (sum of enantiomers, GC) | description phyproof® Reference Substance | description primary reference standard |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| assay ≥95.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥95.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Terpinen-4-ol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?