Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 942,00 zł |
Informacje o tej pozycji
942,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC1=C(CCCC)C=CC(O)=C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)7-10(8)12/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
InChI key
CSHZYWUPJWVTMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description PESTANAL®, analytical standard |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) food and beverages | application(s) cleaning products | application(s) agriculture |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?