Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
Informacje o tej pozycji
429,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.24 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
assay
≥97.5% (GC)
optical activity
[α]/D +43.0±2.0°, c = 10 in ethanol
autoignition temp.
870 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
3.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
178-182 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description 98% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade TraceCERT®, certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) cannabis testing |
| format neat | format neat | format - | format - |
| autoignition temp. 870 °F | autoignition temp. 870 °F | autoignition temp. 870 °F | autoignition temp. 870 °F |
| expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Camphor
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
464-49-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?