Przejdź do
51158
Bis(1-methyl-2-imidazolyl)ketone
for photometric determination of Fe(II), ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
BMIK, Bis(1-methyl-2-imidazolyl)methanone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
914434
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
SMILES string
Cn1ccnc1C(=O)c2nccn2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-12-5-3-10-8(12)7(14)9-11-4-6-13(9)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BBDFYGQFWQRHFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Highly selective colorimetric indicator for Fe(II) in aqueous samples.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)