Przejdź do
51691
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Synonim(y):
HBCD, HBCDD
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18Br6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
641.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-695-9
Beilstein/REAXYS Number:
1911324
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of isomers, HPLC), 95.0-105.0% (wt%, argentometric after oxygen combustion)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: slightly soluble
format
neat
SMILES string
BrC1CCC(Br)C(Br)CCC(Br)C(Br)CCC1Br
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2
InChI key
DEIGXXQKDWULML-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Health hazardEnvironment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - PBT - Repr. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3194-55-6
CAS No.
3194-55-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)