Przejdź do
52017
3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
Synonim(y):
(±)-3-Hydroxybutanoic acid, DL-β-Hydroxybutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
EC Number:
206-099-9
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
773861
MDL number:
eCl@ss:
25140904
511,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.4390-1.4450, n20/D 1.443 (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
166898A56655
description
analytical standard
description
95%
description
98%
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.4390-1.4450, n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
-
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.), 1.126  g/mL at 25 °C
density
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Hydroxybutyric acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?