Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
715,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
Application
Other Notes
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Selective Mix 0.200g
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) clinical testing | application(s) microbiology, clinical testing | application(s) microbiology, clinical testing | application(s) microbiology, clinical testing |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?