Przejdź do
52276
1-Hexadecene
analytical standard
Synonim(y):
Cetene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
905,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-105-8
Beilstein/REAXYS Number:
1753401
MDL number:
eCl@ss:
25140904
905,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>0.8 (vs air)
vapor pressure
<0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
464 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.441
bp
274 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
density
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
InChI key
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H213174738118354
description
analytical standard
description
≥98.5%
description
analytical standard, ≥99.0% (GC)
description
97%
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable
technique(s)
-
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
petroleum
application(s)
-
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
petroleum
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexadecene
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)