Przejdź do
54860
4-Hydroxybenzyl alcohol
purum, ≥98.5% (HPLC)
Synonim(y):
NSC 227926
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
EC Number:
210-768-0
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1858967
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.5% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
114-122 °C
SMILES string
OCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxybenzyl alcohol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)