Przejdź do
56528
Bisphenol PH
analytical standard
Synonim(y):
2,2-Bis(2-hydroxy-5-biphenylyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-phenylphenyl)propane, 2,2-{5,5′-Bis[1,1′-(biphenyl)-2-ol]}propane, 5,5′-(1-Methylethylidene)bis[(1,1′-biphenyl)-2-ol], 5,5′-Isopropylidenedi-2-biphenylol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.48
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5117041
MDL number:
eCl@ss:
32129103
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
OC1=CC=C(C(C)(C)C2=CC(C3=CC=CC=C3)=C(O)C=C2)C=C1C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H24O2/c1-27(2,21-13-15-25(28)23(17-21)19-9-5-3-6-10-19)22-14-16-26(29)24(18-22)20-11-7-4-8-12-20/h3-18,28-29H,1-2H3
InChI key
BKTRENAPTCBBFA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)