Przejdź do
56563
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
274-102-0
Beilstein/REAXYS Number:
2370068
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.385
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChI key
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur™ reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)