Przejdź do
57197
L-Ornithine monohydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-678-6
Beilstein/REAXYS Number:
3625847
MDL number:
eCl@ss:
32039090
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
application(s)
clinical
food and beverages
format
neat
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O438619943O2375
description
analytical standard
description
BioXtra, ≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥99%
format
neat
format
-
format
-
format
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
application(s)
clinical
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cell analysis
color
white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ornithine monohydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)