Przejdź do
O2375
L-Ornithine monohydrochloride
≥99%
Synonim(y):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
741,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-678-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3625847
eCl@ss:
32150313
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Ornithine monohydrochloride, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
ammonia and citrulline, essentially free
color
white
application(s)
cell analysis
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Application
L-Ornithine monohydrochloride has been used to study the blocking effect of L-ornithine on the transport system that carries L-arginine for the overproduction of nitric oxide during lipopolysaccharide induced endotoxemia in rat model. It has also been used in decarboxylation test of amino acids.
Biochem/physiol Actions
L-Ornithine is a product of arginase degradation and plays an important role in ammonia metabolism via the urea cycle. In mammals, ornithine serves as a precursor for polyamines and proline biosynthesis. Spermine synthesized from ornithine, is an abundant polyamine observed in tumors such as breast carcinomas. Administration of L-ornithine is known to improve subjective index of sleep quality. L-ornithine reduces the cortisol/DHEA-S (dehydroepiandrosterone) ratio, that is associated with stress. In mice, L-ornithine is found to affect the levels of plasma growth hormone, corticosterone and melatonin levels in mice.
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O65031994357197
description
≥99%
description
BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99% (TLC)
impurities
ammonia and citrulline, essentially free
impurities
ammonia and citrulline, essentially free
impurities
-
impurities
-
color
white
color
-
color
-
color
white
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
clinical
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ornithine monohydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?