Przejdź do
57563
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS224, 10 x 0.50g, 50-350 μm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 0.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
form
particles
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS224
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
50-350 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
General description
Polydisperse Particle Standard (PS224, size: 50-350 μm) is a particle size standard, ideal to profile particle size distribution (PSD) of test samples.
This product is characterized by techniques such as electroformed sieve analysis and microscopy.
Application
Used for particle size equipment calibration.
It can also be used to determine the precision and reproducibility of laser diffraction particle analyzer.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available as a neat sample
  • traceable to NIST and SRM standards
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
424597845608718
description
Particle Size Standard, PS224, 10 x 0.50g, 50-350 μm
description
Particle Size Standard, PS192, 10 x 0.10g, 1-10 μm
description
Particle Size Standard, PS226, 10 x 2.5g, 50-350 μm
description
Particle Size Standard, PS415, 10 x 1.0g, 10-100 μm
particle size
50-350 μm
particle size
1-10 μm
particle size
50-350 μm
particle size
10-100 μm
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS224
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS192
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS226
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS415
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polydisperse Particle Standard
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)