Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł |
Informacje o tej pozycji
549,00 zł
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
size
22 ga (blunt tip)
manufacturer/tradename
Hamilton 81365
needle L
51 mm
volume
1 mL
application(s)
general analytical
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1001, volume 1 mL, blunt tip stainless steel needle (point style 3), for Rheodyne, SSI, & VISF-2 | description 710LT, volume 100 μL, needle size (not included) | description 1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.), coated tip | description 1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.) |
| material blunt tip stainless steel needle (point style 3) | material glass body, PTFE tip | material stainless steel needle (PTFE coated tip) | material blunt tip stainless steel needle (point style 3), glass body |
| size 22 ga (blunt tip) | size - | size - | size - |
| manufacturer/tradename Hamilton 81365 | manufacturer/tradename Hamilton 80601 | manufacturer/tradename Hamilton 80050 | manufacturer/tradename Hamilton 80065 |
| volume 1 mL | volume 100 μL | volume 10 μL | volume 10 μL |
| needle L 51 mm | needle L , n/a | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?