Przejdź do
59092
3-Methylbutanol
analytical standard
Synonim(y):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-633-5
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
MDL number:
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.1% 2-methylbutanol (remarks in GC)
refractive index
n20/D 1.407
bp
131-132 °C
density
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methylbutanol belongs to the group of high chain alcohols produced as metabolites from the degradation of amino acids via keto acids. It is a volatile flavor compound, highly present in alcoholic beverages.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
3-Methylbutanol may also be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in liquor samples and milk samples using chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I93925908577664
description
analytical standard
description
BioReagent, ≥98.5%, Molecular Biology
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
description
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylbutanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
110.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-51-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)