Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
203,00 zł
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥98.0% (AT), ≥98.0%
form
solid
SMILES string
[K+].Clc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(Cl)cc2)(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16BCl4.K/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;/h1-16H;/q-1;+1
InChI key
SAGICZRAKJSWLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description Selectophore™, ≥98.0% | description contains up to 6 wt. % water, ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| description for ion-selective electrodes | description - |
| form solid | form powder |
| assay ≥98.0%, ≥98.0% (AT) | assay ≥98% |
| product line Selectophore™ | product line - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?