Przejdź do
61347
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine
analytical standard
Synonim(y):
10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Licarbazepine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1540211
MDL number:
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)C(Cc3c1cccc3)O)C(=O)N
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
InChI key
BMPDWHIDQYTSHX-UHFFFAOYSA-N
General description
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine is an active metabolite of the antiepileptic drug, oxcarbazepine.
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine is a 10-hydroxy derivative and an active metabolite of oxcarbazepine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine may be used as a reference standard in the determination of 10,11-dihydro-10-hydroxycarbamazepine in biological samples using liquid chromatography, liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and high performance liquid chromatography coupled with ultraviolet detector (HPLC-UV).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3294
description
analytical standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)