Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
Informacje o tej pozycji
595,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.550 (lit.), n20/D 1.550±0.001
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥98%, FG | description 98% | description analytical standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| grade analytical standard | grade Halal, FG, Kosher, Fragrance grade | grade - | grade analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) cleaning products |
| format neat | format - | format - | format neat |
| density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.107 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤0.5% water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.2% water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?