Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429-1.433
bp
261-262 °C (lit.)
mp
4.5-5 °C
density
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99.5% |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay - | assay 99.5% |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
282.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
139 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?