Przejdź do
63005BC
Suplement V, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate® Yeast & Mold Color Indicator
Synonim(y):
Wskaźnik fluorogeniczny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
product line
SimPlate
form
liquid
shelf life
6‑36 mo.
packaging
bottle of 1 20 mL
manufacturer/tradename
BioControl Systems 63005-200
storage condition
protect from light
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with SimPlate (66007BC)
storage temp.
2-8°C
suitability
molds, yeasts
General description
Suplement V jest dodatkowym odczynnikiem do stosowania z drożdżami i pleśnią SimPlate®. Technologia wykrywania binarnego SimPlate® łączy w sobie opatentowane pożywki i opatentowane urządzenie do posiewu, aby zapewnić szybkie i dokładne wyniki ilościowe dla kluczowych grup organizmów wskaźnikowych. Zdefiniowane substraty zawarte w pożywce są wykorzystywane do wykrywania wielu enzymów i reakcji redoks związanych z organizmami docelowymi, co powoduje chromogenne lub fluorescencyjne zmiany w pożywce, zapewniając łatwe do odczytania wyniki. Suplement V jest dodawany w celu przekształcenia wskaźnika koloru w pożywkę fluorogeniczną podczas wizualizacji w świetle UV.
Application
Suplement V jest dodawany do tacek SimPlate® w celu przekształcenia wskaźnika barwnego w pożywkę fluorogeniczną do wykrywania drożdży i pleśni w próbkach o wysokiej zawartości witaminy C, takich jak nierozcieńczony sok lub sucha karma dla zwierząt domowych, bez potrzeby optymalizacji warunków reakcji i cyklu.
Other Notes
Do użytku z SimPlate Yeast & Mold CI (66007BC)
1 bottle, approx. 20 mL (adequate for 200 tests)
Legal Information
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63004BC63010BC63011BC
description
BioControl, For use with SimPlate® Yeast & Mold Color Indicator
description
BioControl, For use with SimPlate Yeast & Mold Color Indicator
description
BioControl, For use with SimPlate Yeast & Mold Color Indicator
description
BioControl, For use with SimPlate Total Plate Count and Yeast & Mold
manufacturer/tradename
BioControl Systems 63005-200
manufacturer/tradename
BioControl Systems 63004-200
manufacturer/tradename
BioControl Systems 63010-200
manufacturer/tradename
BioControl Systems 63011-200
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
packaging
bottle of 1 20 mL
packaging
bottle of 1 20 mL
packaging
bottle of 1 40 mL
packaging
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
shelf life
6‑36 mo.
shelf life
6‑36 mo.
shelf life
6‑36 mo.
shelf life
6‑36 mo.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)