Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 718,00 zł 610,30 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł 2371,50 zł |
Informacje o tej pozycji
610,30 zł
Cena katalogowa718,00 złZaoszczędź 15%grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
refractive index
n20/D 1.432
bp
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
InChI key
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum, ≥97.0% (AT) | description 97% | description 97% | description analytical standard |
| assay ≥97.0% (AT) | assay 97% | assay 97% | assay ≥92.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| bp 57-59 °C/12 mmHg (lit.) | bp 57-59 °C/12 mmHg (lit.) | bp 53-55 °C/19 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.273 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.273 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.449 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.432 | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.465 (lit.) | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?