Przejdź do
64013BC
MVP ICON® Zestaw do pielęgnacji w terenie
BioControl™, for use with MVP ICON® instruments
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.61
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
MVP ICON®
General description
MVP ICON® Zestaw do pielęgnacji komory próbek (10 wacików do czyszczenia na sucho)
Application
Zestaw MVP ICON® do czyszczenia i odkażania wewnętrznego obszaru komory na próbki. Przyrząd MVP ICON® jest używany do weryfikacji czyszczenia w celu monitorowania przestrzegania programów sanitarnych i HACCP. Użytkowanie w niektórych środowiskach może wprowadzać płyny, pozostałości i inne zanieczyszczenia do obszaru komory próbki, co może potencjalnie wpływać na wydajność, w tym powodować niedokładne odczyty ATP. Ten zestaw do pielęgnacji w terenie umożliwia użytkownikom czyszczenie i odkażanie wewnętrznego obszaru komory próbki urządzenia na miejscu.
Packaging
Przezroczysta plastikowa torba wielokrotnego zamykania
Legal Information
BioControl is a trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
64004BC64001BC78089BC
description
BioControl™, for use with MVP ICON® instruments
description
BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management
description
BioControl, ATP Positive Control
description
BioControl, Sanitizer Concentration and PPM Monitoring for HACCP Management
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON® 64004-100
manufacturer/tradename
MVP ICON®, BioControl Systems 64001-25
manufacturer/tradename
MVP ICON®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
compatibility
MVP ICON®
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)