Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.12 (vs air)
vapor pressure
10.9 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
532 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
13.8 %
sustainability
Sustainability features
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.403
bp
118-119 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥99.5% | description ≥98% |
| technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) microbiology | application(s) battery manufacturing |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - |
| assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.5% | assay ≥98% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methoxy-2-propanol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-98-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?