Przejdź do
66009BC
SimPlate® Enterobacteriaceae CI
BioControl, Quantitative results for Enterobacteriaceae from food and environmental samples in just 24 hours
Synonim(y):
Entero-CI (wskaźnik koloru)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Material:
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Suitability:
enterobacteriaceae
Feature:
fluorescent indicator
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
size
100 tests
product line
SimPlate
form
dry powder
shelf life
6‑18 mo.
feature
fluorescent indicator
packaging
container of 100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66009-100
storage condition
dry media
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with SimPlate (65009BC)
storage temp.
room temp
suitability
enterobacteriaceae
General description
Metoda SimPlate for Total Enterobacteriaceae Color Indicator (Entero-CI) służy do wykrywania i ilościowego oznaczania całkowitej populacji Enterobacteriaceae. Opiera się ona na technologii wykrywania binarnego (BDT), która utożsamia obecność całkowitej liczby Enterobacteriaceae z obecnością zmiany koloru w pożywce. Mieszanina pożywki i próbki jest dozowana do urządzenia SimPlate i inkubowana przez 24-28 h. Całkowita liczba Enterobacteriaceae jest określana przez zliczenie dołków ze zmienionym kolorem i odniesienie do tabeli konwersji SimPlate. Kolorowe dołki wskazują na obecność całkowitej liczby Enterobacteriaceae. Urządzenie SimPlate jest pakowane oddzielnie.
Application
Binary Detection Technology®
Features and Benefits
  • SimPlate Enterobacteriaceae wykorzystuje opatentowaną metodę Binary Detection Technology®, aby zapewnić ilościowe wyniki dla członków rodziny Enterobacteriaceae z próbek żywności i próbek środowiskowych w ciągu zaledwie 24 godzin.
  • Opatentowane podłoże chromogenne i opatentowane urządzenie do posiewu ze studzienkami izolacyjnymi zapewniają łatwe zliczanie wyników. Pozytywne dołki są wyraźnie identyfikowane na podstawie wizualnej zmiany koloru.
  • Podczas gdy inne metody posiewu wymagają podwójnego posiewu próbek, SimPlate zapewnia równoważne wyniki przy użyciu tylko jednej płytki. W połączeniu z redukcją niezbędnych rozcieńczeń próbek, możliwą dzięki szerokiemu zakresowi zliczania płytki (1-738), SimPlate zmniejsza objętość nośnika i liczbę testów wymaganych dla każdej próbki, pomagając obniżyć ogólne koszty testów.
Other Notes
Wymagane do użycia: Urządzenie SimPlate (65009BC)
2 packages of 50 vials (one test per vial)
Legal Information
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
66006BC66003BC66008BC
description
BioControl, Quantitative results for Enterobacteriaceae from food and environmental samples in just 24 hours
description
BioControl, Detection and quantification of Campylobacter coli and Campylobacter jejuni in poultry rinses and meat
description
BioControl, Quantitative results for total aerobic bacteria from food and environmental samples in just 24 hours
description
BioControl, Quantitative results for Coliforms and E. coli from food and environmental samples in just 24 hours
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66009-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66006-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66003-500, BioControl Systems 66003-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66008-500, BioControl Systems 66008-100
feature
fluorescent indicator
feature
fluorescent indicator
feature
fluorescent indicator
feature
fluorescent indicator
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
suitability
enterobacteriaceae
suitability
Campylobacter spp.
suitability
-
suitability
coliforms: Escherichia coli
packaging
container of 100
packaging
container of 100
packaging
container of 100
packaging
container of 100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)