Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 824,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
365,00 zł
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
form
powder
mol wt
319.85 g/mol (anhydrous basis)
concentration
≤100% (Methylthioninium chloride hydrate)
color
green to dark green
solubility
ethanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
λmax
656-666 nm in water
suitability
suitable for microscopy
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- in the preparation of methylene blue (MB) solution to stain zymograms
- to label the injection site in the tissue slices
- to pre-treat mice via oral gavage to study its effects on noise-induced hearing loss
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum p.a., suitable for microscopy, ≥97.0% (calc. based on dry substance, AT) | description suitable for nucleic acid staining, BioReagent | description ≥95% (calc. to the dried substance) | description meets analytical specification of BP 73 |
| grade purum p.a. | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| suitability suitable for microscopy | suitability suitable for nucleic acid staining | suitability - | suitability - |
| color green to dark green | color - | color very dark green | color - |
| concentration ≤100% (Methylthioninium chloride hydrate) | concentration - | concentration - | concentration - |
| solubility ethanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue | solubility water: 1 mg/mL (dark blue) | solubility ethanol: insoluble ≤1% | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylene Blue hydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ostrzeżenia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?