Przejdź do
673277
2-Methyltetrahydrofuran
BioRenewable, anhydrous, ≥99%, Inhibitor-free
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
501,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
102448
MDL number:
eCl@ss:
32150326
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
78-80 °C (lit.)
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.002% water, ≤0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
≤0.0003%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryThis product is a biorenewable and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
2-Methyltetrahydrofuran (2-MTHF), a 2-methyl substituted tetrahydrofuran, is a biomass derived solvent. It is a potential greener solvent alternative for organic synthesis. It shows resistance to reduction by lithium making it a promising candidate as electrolytes in lithium batteries. Its polarity and Lewis base strength is intermediate between tetrahydrofuran (THF) and diethyl ether. The ring opening reaction of 2-MTHF has been studied using acid chloride and iodide.
Application
2-Methyltetrahydrofuran may be used as a solvent for phosphatidylserine synthesis.
It may be used as an alternative solvent to:
  • Dimethyl sulfoxide (DMSO) or methyl tert-butyl ether (MTBE) in the C-C bond forming reactions catalyzed by lyase enzyme.
  • Tetrahydrofuran (THF) in the reaction between Grignard reagents and carbonyl compounds.
  • Methylene chloride in some biphasic reactions.
Green Alternatives to DCM and THF from Renewable Resources
Organic Solar Cells
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Features and Benefits
Greener alternative for THF, DCM, DMSO, and MTBE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85488155810900520
description
BioRenewable, anhydrous, ≥99%, Inhibitor-free
description
analytical standard
description
BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
description
anhydrous, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
grade
anhydrous
grade
analytical standard
grade
-
grade
ZerO2®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.0%
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
-136 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review